Learn More
Isopropyl acetate, 99+%, pure
Codice prodotto. p-3736755 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25L
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 108-21-4
Numero MDL MFCD00008877
InChI Key JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC Name propan-2-yl acetate
SMILES CC(C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl acetate
Punto di fusione -73.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8720g/mL
Punti di ebollizione 88.8°C
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula molecolare C5H10O2
Formula lineare CH3CO2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 130
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Indice di Merck 15, 5251
Gravità specifica 0.872
Informazioni di solubilità Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Peso formulazione 102.13
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isopropyl acetate