Descrizione
Acid-Resistant Thermoplastic Rotors hold tubes at an angle to maximize surface area.
Acid-Resistant Thermoplastic Rotors hold tubes at an angle to maximize surface area. They are easily interchangeable. Sample containers are not included. For use with Labconco CentriVap Vacuum Concentrators.
Specifica
Specifica
| Materiale | Thermoplastic |
| Tipo | DNA Rotor |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CentriVap™ system |
| Capacità | 56 Autosampler Vials |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 3 lb. |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 1.4 kg |
| Peso (sistema imperiale) | 3 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 1.4 kg |