Learn More
Labconco™ Microcentrifuge Tube Racks
Codice prodotto. p-3811507 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
12
18
96
Capacità:
Microtubes (0.5 mL)
Microtubes (1.5 mL)
Microtubes (5 mL)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5 mL Microtubes
1.5 mL Microtubes
5 mL Microtubes
Dimensioni (L x P x A):
5 x 2 x 2.5 in.
6 x 2 x 1.5 in.
8 x 6 x 1.5 in.
8 x 8 x 1.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Capacità Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensioni (L x P x A) unitSize
15989501 96 Microtubes (1.5 mL) 1.5 mL Microtubes 8 x 8 x 1.5 in. Pezzo
16358887 96 Microtubes (0.5 mL) 0.5 mL Microtubes 8 x 6 x 1.5 in. Pezzo
16802566 18 Microtubes (1.5 mL) 1.5 mL Microtubes 6 x 2 x 1.5 in. Pezzo
15546029 12 Microtubes (5 mL) 5 mL Microtubes 5 x 2 x 2.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15989501 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 4026403
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold tubes upright and promote conduction of heat or cold from Temp-Zone area on selected models of Purifier Cell Logic Biosafety Cabinets to help maintain sample temperature
  • Material: Anodized aluminum
  • Color: Blue
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Natural
Capacità Microtubes (1.5 mL)
Materiale Aluminum
Posizioni 96
Forma Square
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5 mL Microtubes
Dimensioni (L x P x A) 8 x 8 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Product Type Microcentrifuge Tube Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 3.8 cm
Matrice 96
Larghezza (sistema metrico) 20.3 cm