Learn More
Labconco™ Rotors for CentriVap™ Systems
For use with Labconco CentriVap Systems
368.00€ - 1540.00€
Specifica
Materiale Anodized Aluminum
Da utilizzare con (apparecchiatura) CentriVap™ DNA system
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10253323
Vedere i documenti
Labconco™
7450700
132 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tube 2 lb. 0.9 kg
368.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
10165462
Vedere i documenti
Labconco™
7461900
4 Standard or 2 Deep-well Plates 3 lb. 1.4 kg
1215.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
10309292
Vedere i documenti
Labconco™
7462900
72 x 0.5 mL Microcentrifuge Tube or 60 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tube 2 lb. 0.9 kg
382.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
10344373
Vedere i documenti
Labconco™
7455100
40 x 1.5 to 2 mL Microcentrifuge Tubes or 100 x 5 to 6 mL Tubes 3 lb. 1.4 kg
1475.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
10155462
Vedere i documenti
Labconco™
7455200
32 x 40 mL to 50 mL Microcentrifuge Tubes 3 lb. 1.4 kg
1375.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
10334373
Vedere i documenti
Labconco™
7455000
44 x 12 to 17 mL and 24 x 16 to 17 mL Tubes 4 lb. 1.8 kg
1540.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with Labconco CentriVap Systems
  • Anodized aluminum rotors hold tubes at angle to maximize surface area
  • Two hole sizes on rotors 16-317-54 and 16-317-62 to -64 accommodate tubes with different O.D.
  • Maximum tube capacity for a given O.D. may vary with overall tube height
  • CentriVap DNA Systems and Proteomic come with DNA Rotor (16-317-54); Acid Systems come with Acid-Resistant 12-13 mm Rotor (16-108-450)
To prevent loss of sample during centrifugation, fill tubes only 0.33 to 0.5 full.
Specifica
Specifica
Anodized Aluminum
CentriVap™ DNA system