Learn More
Labconco™ Lids for FreeZone™ Freeze Dryers
Replacement lids for FreeZone™ Freeze Dryer collector chambers.
247.00€ - 342.00€
Specifica
Tipo Chamber Lid
Include Neoprene gasket
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.18 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
15744188
Vedere i documenti
Labconco™
7207500
FreeZone™ 2.5L Freeze Dryers Stainless Steel
342.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328816
Vedere i documenti
Labconco™
7208200
FreeZone™ 6L, 12L, and 18L Console Freeze Dryers Acrylic
247.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Stainless Steel, 14 in.
  • Stainless steel lid has 14.0 in. diameter with 3 in. diameter hole
  • Optional collector lid for FreeZone™ 4.5L, 6L, 8L, 12L and 18L Freeze Dryers
  • For use with solvents that attack arcylic, like acetonitrile
  • Includes neoprene gasket
Specifica
Specifica
Chamber Lid
Neoprene gasket
1.25 in.
3.18 cm