Learn More
Medical Viscosity Standard, 10.0 mPa.s (25.00°C ), Paragon Scientific™
Tested in strict accordance with ASTM D2162. These medical grade viscosity standards are fully traceable to national standards and are also test equipment compatible. Typically used, but not limited to, the calibration and verification of viscosity measuring equipment.
49.00€ - 206.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16090220
|
Paragon Scientific
MGVS100-100 |
100 mL |
49.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16000230
|
Paragon Scientific
MGVS100-500 |
500 mL |
206.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Fully traceable to international standards
- Certified in accordance to ISO 17025 & ISO 17034 under Paragon's UKAS accreditation
- Certified in strict accordance with ASTM D2162
- Tamper evident security packaging
- 12 month shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
- Contains antibacterial agent
Specifica
ISO 17025 / ISO 17034 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.