Learn More
Methyl sulfoxide, 99.7+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10545111
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in vetro AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Colore Brown to White
Informazioni di decomposizione >190°C
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 189.0°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Powder, Needles or Crystals
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Intervallo percentuale saggio 99.7% min. (GC)
Gravità specifica 1.1
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Viscosità 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Acqua 0.005% Max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Indice di Merck 15, 3285
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Peso formulazione 78.13
Percent Purity 99.7+%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfoxide