Learn More
Methylcyclohexane, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15657950 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20L
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-87-2
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Numero MDL MFCD00001497
InChI Key UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC Name methylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Methylcyclohexane
Punto di fusione -126°C
Colore Colorless
Densità 0.77g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (1.013 hPa)
Punto d'infiammabilità −4°C (24.8°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Stainless steel can
Formula lineare C6H11CH3
Quantità 20 L
Numero UN UN2296
Beilstein 505972
Peso formulazione 98.19g/mol
Percent Purity 0.99
Forma fisica Liquid