Learn More
Multi-State Hydrocarbon Standard, Hexane-Tetratetracontane Even Alkanes, High Level, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep ProdottiDescrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| n-Decane | 124-18-5 | 1000μg/mL |
| n-Docosane | 629-97-0 | 1000μg/mL |
| n-Dodecane | 112-40-3 | 1000μg/mL |
| n-Dotetracontane | 7098-20-6 | 1000μg/mL |
| n-Dotriacontane | 544-85-4 | 1000μg/mL |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000μg/mL |
| n-Hexacosane | 630-01-3 | 1000μg/mL |
| n-Hexadecane | 544-76-3 | 1000μg/mL |
| n-Hexane | 110-54-3 | 1000μg/mL |
| n-Hexatriacontane | 630-06-8 | 1000μg/mL |
| n-Octacosane | 630-02-4 | 1000μg/mL |
| n-Octadecane | 593-45-3 | 1000μg/mL |
| n-Octane | 111-65-9 | 1000μg/mL |
| n-Octatriacontane | 7194-85-6 | 1000μg/mL |
| n-Tetracontane | 4181-95-7 | 1000μg/mL |
| n-Tetracosane | 646-31-1 | 1000μg/mL |
| n-Tetradecane | 629-59-4 | 1000μg/mL |
| n-Tetratetracontane | 7098-22-8 | 1000μg/mL |
| n-Tetratriacontane | 14167-59-0 | 1000μg/mL |
| n-Triacontane | 638-68-6 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Multi-State Hydrocarbon Standard (High Level) |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Cyclohexane:CS2 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
- ALK MIX (C6-C44)
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: cyclohexane, carbondisulphide, n-hexane
Product intended for laboratory use only