Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytical HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760315.46
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Silica | |
Monomeric octadecyl | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitrile/water | |
60 °C | |
C18 HT | |
18% | |
Sì | |
Analytical EC Column |
Colonna analitica | |
4.6 mm | |
150 mm | |
Acetonitrile/water | |
1 to 11 | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa |