Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
GREENER_CHOICE
Lower spending when storing compounds for small volume applications by using these 384-shallow well standard height polypropylene microplates.
1570.00€ - 1700.00€
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI.
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Descrizione 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Fit for Purpose Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Fit for Purpose Prezzo Quantità e disponibilità  
11351605
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
267460
Natural Sterile Certified Quality
1570.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
10390135
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
267461
Black Non-sterile Certified Quality
1650.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
10742024
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
267462
White Non-sterile Certified Quality
1700.00€
pezzi 100
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Lower spending when storing compounds for small volume applications by using Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Height Polypropylene Microplates. Polypropylene is ideal for storage plates because it has a lower binding capacity to prevent proteins or DNA binding, and allows for complete sample recovery. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Offered in a variety of colors to allow for quick identification of storage plates.
Features:
  • Rounded wells are optimized for mixing and sample recovery
  • Square rounded wells minimize wicking (capillary action)
  • Natural plates for storage identification or storing colorimetric assays
  • White plates for luminescent assays
  • Black plates for fluorescent assays
  • Customized bar coding is available
Specifica
Specifica
No Barcode
Standard
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Autoclavable
Nunc
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
55 μL
2 to 35 μL
Square, Round Bottom (U-well)
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
25
Yes
ANSI/ SLAS Standard
Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI.
Without Lid
16 x 24
Low binding PP
384-well plate
Polypropylene
384
Non trattata
Yes
100
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Certified Quality