Learn More
Orthophosphoric Acid, 85+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
Descrizione
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, white, 2.5L, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994, HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 158°C |
| Materiale o nome chimico | Orthophosphoric Acid |
| Punto di fusione | 21°C |
| pH | 2 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 25 L |
| Imballaggio | Plastic container |
| Pressione del vapore | 2 hPa at 20°C |
| Densità | Vapor Density: 3.4 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido ortofosforico, 85+%
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.