Learn More
KARTELL Pasteur Pipette
These disposable Pasteur Pipettes are ideal for the precise transfer of samples.
Marca:  KARTELL 0032900
Codice prodotto. 10274991
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disposable PE pipette with bulb and graduations.
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
  • Sterile pipettes individually wrapped.
Specifica
Specifica
Polyethylene
No
4.4 mL
Pasteur Pipet
Sterile
Sterile
Clear
150 mm
Single-use