Learn More
Polyethylene Glycol 400, Liquid, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5391323 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15578824 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15578824 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore U21607
A grade of chemicals for laboratory use
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethylene Glycol 400
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Peso formulazione 380 to 420 (Average)
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.15kg