Learn More
Propylene Glycol, MP Biomedicals
Codice prodotto. p-323977 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
500 mL, 500mL
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.095
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Propylene Glycol
Quantità 500 mL
Peso formulazione 76.09
Titolo del prodotto
Propylene Glycol, MP Biomedicals >