Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Guanti in Nitrile Non Sterili
GREENER_CHOICE
Comfort e protezione grazie alla formulazione senza acceleratore che riduce il rischio di allergie e irritazioni cutanee associate agli acceleratori chimici presenti in altri guanti in nitrile.
282.00€ - 300.00€
Specifica
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 1
Colore White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17802858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
CLN30512XS
X-Small
282.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-09-2025
Aggiungi al carrello
17892848
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
CLN30512SM
Small
282.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-09-2025
Aggiungi al carrello
17872848
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
CLN30512MD
Medium
282.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
17872858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
CLN30512LG
Large
282.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-09-2025
Aggiungi al carrello
17852858
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
HALYARD™
CLN30512XL
X-Large
300.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The accelerator-free formulation of PUREZERO™ Cleanroom non-sterile nitrile gloves is the solution. It reduces the risk of allergies and skin irritation associated with accelerator chemicals in other nitrile gloves.
  • White in color
  • Comfortable to wear, allowing workers to focus on their delicate tasks rather than their gloves.
  • Designed to protect workers with effective barrier protection against chemical splash, micro-organisms and viruses.
  • Manufactured and packaged at our ISO 9001 facility in state-of-the-art cleanrooms and are recommended for ISO Class 5 or higher and Grade C/D cleanrooms.
  • Clean processed (washed repeatedly in deionized water) to ensure consistent control of low particles.
  • You can rely on consistent quality, with Certificates of Analysis (CoA), easily accessible online for every production lot.
  • Our gloves are PPE Category III certified according to the following standards:
    • EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B Resistance to Chemical Permeation
    • EN ISO 374-5:2016 Micro-organism and Virus Protection
    • EN ISO 374-5:2016/ Protection against Micro-organism Risk
    • EN ISO 374-2:2019/ Resistance to Penetration
    • EN ISO 374-4:2019/ Resistance to Degradation
    • EN ISO 21420:2020/ General Requirement for Gloves
    Specifica
    Specifica
    Yes
    Yes
    White
    Rough
    0.15 mm
    0.13 mm
    Controlled Environment Gloves
    0.004 in.
    Class 100 (ISO 5)
    1
    Single-use
    0.006 in.
    Ambidestri
    Nitrile
    Powder Free
    Non-sterile
    0.10 mm