Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needle and Plunger Kit for Shimadzu Autosampler Syringes
Repair kit for Shimadzu Removable Needle Autosampler Syringes.
66.65€ - 68.00€
Specifica
Product Type | Replacement Needle Kit |
---|---|
Stile del punto dell'ago | Cone |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringes (0.5μL) |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10712772
|
Trajan Scientific and Medical™
033745 |
23 G | 0.63 mm |
66.65€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10258530
|
Trajan Scientific and Medical™
033738 |
26 G | 0.47 mm |
68.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
For use with Shimadzu Removable Needle Syringes for AOC14, AOC17 and AOC 20 Autosamplers
- Includes spare needle and plunger
- Plunger extends to needle tip
- Sample contained in needle only
- Zero dead volume
- Needle and plunger must be replaced together
Specifica
Replacement Needle Kit | |
Cone | |
Syringes (0.5μL) |