Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Pistons de rechange pour seringues Perkin Elmer série 200
Pistons de rechange pour seringues pour échantillonneur automatique LC série 200.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 0318441
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçus pour correspondre au corps spécifique de la seringue afin de maintenir l’étanchéité au gazSpécification
Piston de rechange | |
0,37 mm | |
50 mm | |
1 ml | |
Seringues pour échantillonneur automatique LC série 200 |
22 G | |
0,72 mm | |
Étanche au gaz | |
Biseau |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu