Learn More
Sand, White Quartz, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15682910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50lb
5kg
50-70 mesh particle size
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sand, White Quartz
Colore White
pH 50 to 70mesh particle size
Quantità 50 lb.
Formula lineare SiO2
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name silanedione
Peso formulazione 60.08