Learn More
Saybolt (ASTM D6045, D156) Colour Reference Standard, Paragon Scientific™
Saybolt Colour Reference Standards are for routine calibration of colour measuring instruments and verification of test data. Process industries throughout the world use colorimeters for colour control of products such as edible and industrial oils, fuels, chemicals, pharmaceuticals, paints and coatings.
181.00€ - 191.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation |
---|---|
Tipo | Color Reference Standard |
Quantità | 500 mL |
Codice del prodotto | Marca | dimColor | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimColor | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16080152
|
Paragon Scientific
134040 |
N/A | |||||||
16090152
|
Paragon Scientific
134050 |
N/A | |||||||
16000162
|
Paragon Scientific
134060 |
181.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16010162
|
Paragon Scientific
134070 |
N/A | |||||||
Descrizione
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Full Traceability to International Standards
- 500mL Pack Size supplied with MSDS
- 18 months shelf life
- Tamper evident security packaging
- Manufactured in the United kingdom
Specifica
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation | |
Color Reference Standard | |
500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- 500ML Saybolt Colour Reference Standard -10
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: white oil, lubricants
Nominal values quoted