Learn More
Kautex™ Chiusure a vite
In polipropilene per garantire un'eccellente resistenza chimica. I tappi a vite Kautex™ sono robusti per adattarsi ai flaconi in HDPE a imboccatura larga Kautex™.
0.42€ - 59.50€
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Include | Tamper Evident Ring and Conical Seal |
Product Type | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12408641
|
Kautex™
2000976304 |
28 mm | 50 mL Bottle |
0.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11900487
|
Kautex™
2000073826 |
32 mm | Bottiglia da 100 ml |
59.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10242833
|
Kautex™
2000076306 |
45 mm | Bottiglia da 250/350 ml |
0.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10095851
|
Kautex™
2000073775 |
80 mm | Flacone da /1500/2500/4000 ml |
1.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Omologazione ONU per materie solide quando i tappi sono usati con i flaconi associati
- Anello antimanomissione
- Sigillo conico per una chiusura a prova di perdite
- Disponibili per flaconi con capacità da 50 a 4000 ml
Specifica
Blu | |
Tamper Evident Ring and Conical Seal | |
Screw Cap |