Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort
Guanti protettivi monouso in nitrile. I guanti non talcati in nitrile Semperit™ Semperguard™ Nitrile Comfort sono privi di lattice ed estremamente comodi.
21.00€ - 22.00€
Specifica
Colore Blu
Materiale Miscela di nitrile
Powdered Non talcati
Spessore (sistema imperiale) 7.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15564456
Vedere i documenti
Semperit™
3000001643
Piccolo
22.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15574456
Vedere i documenti
Semperit™
3000001644
Medio
21.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15584456
Vedere i documenti
Semperit™
3000001645
Grande
21.90€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15594456
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Semperit™
3000001646
9/10
21.00€
pezzi 90
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Guanti con protezione CE Categoria III per rischi complessi. Guanti per visite mediche CE classe I.
  • Speciale formulazione in nitrile per una resistenza ottimale a oli e grassi e una buona resistenza allo strappo
  • Comfort eccellente
  • Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004; adatti per il contatto con alimenti
  • La soluzione ideale monouso per la protezione delle mani da schizzi di sostanze chimiche e per la trasformazione di alimenti grassi.
  • Privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergeniche del lattice
  • Colore blu – idonei alle aree soggette a standard HACCP
Specifica
Specifica
Blu
Non talcati
0.2 mm
240 mm
Miscela di nitrile
7.8 mil
Arrotolato