Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Carboxylate modified Magnetic Beads, hydrophobic
Excellent for coupling oligos or proteins directly to beads. Their cauliflower-like structure gives Sera-Mag beads high binding capacity. The carboxyl groups on these single shell magnetite beads can be activated by standard EDC/EDAC chemistry to react with free amino groups, forming amide bonds.
417.00€ - 10500.00€
Specifica
Concentrazione | 5% solids (50mg/mL) |
---|---|
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Da utilizzare con (applicazione) | DNA Sample Prep, Protein Purification |
Diametro (sistema metrico) | 1 μm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13273589
|
Cytiva
44152105050250 |
15 mL |
417.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11879782
|
Cytiva
44152105050350 |
100 mL |
2211.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11889782
|
Cytiva
44152105050450 |
1 L | N/A | ||||||
Descrizione
- High binding capacity
- 1.0μm diameter
- High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
- Hydrophobic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
Specifica
5% solids (50mg/mL) | |
2°C to 8°C | |
DNA Sample Prep, Protein Purification | |
1 μm |