Descrizione
- Uniform thin wall construction ensures even freezing and drying
- Ideal containers for use in the FreeZone Stoppering Tray Dryer
- May be connected to valve ports on drying chambers and manifolds
- Supplied in packages of 100
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| N. per confezione | 100/PK |
| Sterilità | Non sterile |
| Product Type | Serum Bottle |
| Dimensione chiusura | 13 mm |