Learn More
Silicon Standard For ICP, 10,000μg/mL in H2O/4% F, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10406942 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10406942 125 mL Triple-leached LDPE bottle 125mL
10102442 500 mL Triple-leached LDPE bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10406942 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLSI93Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Si10,000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
CAS 7440-21-3 , 7732-18-5
Formula molecolare Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
Numero MDL MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O/4% F
Quantità 125 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10,000µg/ml silicon
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammnoium hexafluorosilicate
Product intended for laboratory use only