Learn More
Standard silicio, 1000 mg/l in H2O/0.24 F (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10325792 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Si1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare F6H8N2Si
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Tipo Certified Reference Material
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name diazanium;hexafluorosilicon(2-)
Solvent or Matrix H2O/0.4% F
Molecular Weight (g/mol) 178.153
PubChem CID 28145
Quantità 500 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio