Learn More
VistaLab™ Technologies Fixed Volume Ovation BioNatural Pipettes
Attain accurate pipetting with this single stroke pipette. Vistalab™ Fixed Volume Ovation BioNatural Pipettes are excellent for pipetting exact volume of liquids without deviations.
360.00€
Specifica
Materiale | Polycarbonate ABS |
---|---|
Modello | F1 |
Numero di canali | 1 |
Quantità | 1 ea. |
Warranty | 2 Year Limited Warranty |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11992225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0250 |
200 μL |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11935882
|
VistaLab™ Technologies
1157-0300 |
300 μL |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11912225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0005 |
5 μL |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Aspirating and Dispensing: A very low-force,form-fitting plunger allows the user to manuallycontrol the speed of aspirating and dispensing with minimal contact or thumb effort.
- Tip Ejection: A low-force energy release button activates the tip ejector. A gentle push ensures that the forces needed to discard a tip are well below threshold levels recommended by ergonomists
- Tip Acquisition: The user inserts the nozzle into a tip and lightly presses down until it clicks. No excessive force or jamming is required to ensure a good seal
- Liquid Blocking Disposable Nozzle: Not every pipetting task requires a filtered tip, but every pipette should be protected from contamination no matter what the task. Ovation comes with a filtered nozzle that does not allow liquid into the body of the device
Specifica
Polycarbonate ABS | |
1 | |
2 Year Limited Warranty | |
7 in. |
F1 | |
1 ea. | |
9 in. | |
3 in. |