Learn More
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15648100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
ACS Reagent,≥99.7%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Quantità 4 x 2.5 kg
Formula lineare NaHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
IUPAC Name sodium hydrogen carbonate
Peso formulazione 84.01g/mol
Percent Purity 99.7 to 100.3%