Learn More
Sodium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0-100.5%, powder, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7071807 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0-100.5%, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare NaHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Peso formulazione 84.01g/mol
Percent Purity 99 to 100.5%
Grado puriss.