Learn More
Sodium carbonate, Powder, ≥99.5%, ACS reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15642230 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2.50kg
500g
Powder,≥99.5%, ACS reagent
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium carbonate
Punto di fusione 851°C (literature)
Nota nome Powder, ≥99.5%, ACS reagent
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Note percentuale saggio ex ignited substance
Formula lineare Na2CO3
Beilstein 4154566
IUPAC Name disodio; carbonato
Peso formulazione 105.99
Percent Purity >99.5%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.53 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • sodium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium carbonate