Learn More
Sodium carbonate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.8% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072026 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
25kg
500g
5kg
pezzi 6
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous,≥99.8% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Carbonate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma fisica Anhydrous
Quantità 250 g
Formula lineare Na2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
IUPAC Name disodio; carbonato
Peso formulazione 105.99g/mol
Percent Purity ≥99.8% (calc. to the dried substance)
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate