Learn More
Sodium chloride, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15633410 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1,465°C
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Punto di fusione 801°C (literature)
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
CAS max % ≤100.0000%
Quantità 25 kg
Formula lineare NaCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Informazioni di solubilità Soluble in water, 100mg/mL
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44
Percent Purity >99.5%
Grado ACS Reagent/Reagent ISO/Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Paper / Poly Bag
Densità 2.160 g/cm3