missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Formate, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. p-7120790 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ACS Reagent,≥99.0%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 141-53-7
Formula molecolare CHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 68.007
Numero MDL MFCD00013101
InChI Key HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC Name sodium;formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]

Specifica

Materiale o nome chimico Sodium Formate
Punto di fusione 259°C to 262°C
Colore White
Quantità 100 g
Formula lineare HCOONa
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 68.01g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder or crystals
Densità 1.92g/cm3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato