Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, 7-Hydrate, Crystal, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5390936 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Identificatori chimici
CAS 7782-85-6
Formula molecolare H15Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 268.06
Numero MDL MFCD00149180
InChI Key LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC Name disodium phosphoric acid heptahydrate
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Phosphate
Nota nome Dibasic, 7-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 268.07
Grado USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.70kg