Learn More
Sodium phosphate dibasic dihydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 98.5-101% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
Nota nome | Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 98.5-101% (calc. to the dried substance) |
CAS max % | 100.0000% |
Quantità | 25 kg |
Intervallo percentuale saggio | 98.5 to 101% |
Note percentuale saggio | (calc. to the dried substance) |
Formula lineare | Na2HPO4 · 2H2O |
IUPAC Name | disodium dihydrate hydrogen phosphate |
Peso formulazione | 177.99 |
Percent Purity | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |