missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Sulfate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™

Codice prodotto. p-7073562 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10204690 500 g 500g
10635892 3 kg 3kg
10204070 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10204690 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/6640/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Na2O4S, CAS Number-7757-82-6, disodium sulfate, disodium sulphate, salt cake, sodium sulfate, sodium sulfate 2:1, sodium sulfate anhydrous, sodium sulfate, anhydrous, sodium sulphate, sulfuric acid disodium salt, thenardite, 5kg, CHEBI:32149, White, 142.04g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O

Specifica

Punto di fusione 884°C
Colore White
pH 5 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.