Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bucket
Sampling Systems™ Stainless Steel Buckets are made from a heavy gauge 316L Stainless Steel for durability.
238.00€ - 281.00€
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15809701
|
Sampling Systems™
A586-10 |
238.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15819701
|
Sampling Systems™
A586-12 |
258.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15829701
|
Sampling Systems™
A586-15 |
281.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Made from 316L Stainless Steel
- Crevice free interior
- Swing handle
- Flat base