Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless Borosilicate Glass Rimless Tubes
Trust these round-base borosilicate glass tubes in high temperature, aggressive chemical applications. Ideal for use with samples that are sensitive to plastic tube leachables.
Marca:  Thermo Scientific™ 99445-10
130.99 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11349243
  • 205.00€ / pezzi 1000
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Trust these round-base borosilicate glass tubes in high temperature, aggressive chemical applications. Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless Borosilicate Glass Tubes are ideal for use with samples that are sensitive to plastic tube leachables.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to temperature and chemical attack
  • Tube profile rimless
  • Supplied without caps
  • Autoclavable at 121°C
Ordering Information
  • Available in UK only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 mm
Autoclavable
Borosilicate Glass
250
1000 Case (250 Pack)
75 mm
Rimless Tube
4 mL
1000
Non-sterile
0.1352 fl oz.