Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP5MS GC Capillary Column
Codice prodotto. p-8014050
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
20 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
1.8 mm
Spessore pellicola:
0.18 μm
0.25 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
12924005 20 m 1.8 mm 0.18 μm Pezzo
12934005 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
12914005 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12924005 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 054301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SGE GC column BP5MS is an optimized silphenylene column for general purpose MS analysis
  • Perfect for 5% GCMS analysis
  • Optimized silphenylene content for general purpose MS analyses
Specifica
Temperatura max 350°C
Tipo GC Capillary column
Diametro (sistema metrico) interno 1.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) 5% GC-MS Analysis
Gamma di temperatura -40°C to +330/350°C
Spessore pellicola 0.18 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 m
Materiale 5% Phenyl Polysilphenylene-siloxane