Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membrane, Gridded
Supor™ Membrane designed for environmental monitoring applications.
344.00€ - 356.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Descrizione | Bulk with Parchment Separators |
Materiale | PES |
Sterilità | Sterile |
Colore della griglia | Nero |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17164551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66234 |
0.2 μm |
344.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17154481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60043 |
0.45 μm |
356.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
White | |
PES | |
Nero | |
47 mm |
Bulk with Parchment Separators | |
Sterile | |
200/Pk. |