Learn More
Memmert™ Temperature Restriction for UF260
Optional temperature restriction between 60°C and 250°C.
Marca: Memmert™ UF260A8
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- 1 Choice
- Temperatures: 60°C, 70°C, 80°C, 95°C, 100°C, 120°C, 160°C, 180°C, 200°C, or 250°C
Specifica
UF260 Oven | |
Temperature Restriction |