Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 4 HPLC Columns, 5μm Particle Size
A good first choice for compounds with poor peak symmetry on other columns
600.00€ - 776.41€
Specifica
Dimensione particelle | 5 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 150 Å |
Tipo USP | L26 |
Fase stazionaria | C4 |
Materiale di impaccamento | Silica |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10087554
|
Thermo Scientific™
71605-052130 |
50 mm | 2.1 mm |
776.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10382445
|
Thermo Scientific™
71605-254630 |
250 mm | 4.6 mm | N/A | |||||
Descrizione
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
5 μm | |
L26 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa |
150 Å | |
C4 | |
6% | |
Sì |