Learn More
Tween™80, ∽75% oleic acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11451981 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 L
1 L
4 L
Identificatori chimici
CAS 9005-70-3
Formula molecolare (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD01779641
InChI Key ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N
Sinonimo Polysorbate 80, Polyoxyethylene sorbitan monooleate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Tween 80
Colore Yellow
Forma fisica Liquid
Densità 1.08g/mL
Quantità 4 L
Intervallo percentuale saggio ∽75%