Learn More
Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Quality Control Labels 95 x 95mm
Specially constructed high quality labels with an ultra adhesive foil backing. Sampling Systems™ Ultra Adhesive (UA) Quality Control Labels 95 x 95mm are ideal for use on sacks, drums, kegs, boxes, bags, and more.
53.40€ - 86.40€
Specifica
Descrizione | Ultra Adhesive (UA) - High strength foil backed paper labels |
---|---|
Materiale | Paper |
Product Type | Ultra Adhesive Label |
Testo di visualizzazione | Quality Control |
Etichette per pagina | 500/Roll |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12734758
|
Sampling Systems™
8220A-05 |
Black |
53.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13215270
|
Sampling Systems™
8220A-02 |
Green |
86.40€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15621187
|
Sampling Systems™
8220A-04 |
Blue |
67.40€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15839481
|
Sampling Systems™
8220A-01 |
Red |
53.40€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15849481
|
Sampling Systems™
8220A-03 |
Yellow |
53.40€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15859481
|
Sampling Systems™
8220A-06 |
White |
53.40€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Very high strength adhesive - will even stick on very dusty surfaces
- Large writing area
- Each roll individually packed
- Ideal for sealing dusty sacks
- The label will not only record the fact that the sack has been sampled but it will prevent the sack from leaking powder as it is handled
- Even after being submerged in water for 48 hours the UA label was intact, it was securely attached to the bag and could be written on using a ball point pen
- Suitable for sticking on almost any surface
Specifica
Ultra Adhesive (UA) - High strength foil backed paper labels | |
Ultra Adhesive Label | |
500/Roll | |
-20°C to +70°C |
Paper | |
Quality Control | |
500/Pk. | |
95 x 95 mm |