Learn More
Uridine, ∽99%, MP Biomedicals™
41.65€ - 471.00€
Identificatori chimici
CAS | 58-96-8 |
---|---|
Formula molecolare | C9H12N2O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 244.203 |
InChI Key | DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N |
Sinonimo | uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd |
PubChem CID | 89495556 |
IUPAC Name | 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
SMILES | C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11497431
![]() |
MP Biomedicals
0210321605 |
5 g |
41.65€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11407441
![]() |
MP Biomedicals
0210321610 |
10 g |
66.15€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11417441
![]() |
MP Biomedicals
0210321625 |
25 g |
162.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11427441
![]() |
MP Biomedicals
0210321680 |
100 g |
471.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
58-96-8 | |
244.203 | |
uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd | |
1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
C9H12N2O6 | |
DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N | |
89495556 | |
C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O |
Specifica
Uridine | |
White | |
C9H12N2O6 | |
DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N | |
1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione | |
89495556 | |
Powder |
58-96-8 | |
∽99% | |
uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd | |
C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O | |
244.203 | |
244.2 |