Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 170 |
| Tipo di lente | Uvex™ supravision excellence |
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Descrizione | Shield-lens spectacle |
| Lens Tint | Amber |
| Product Type | Ergonomic Safety Glasses |
| Colore telaio | Yellow, Black |
| Materiale | Polycarbonate |
| Monouso | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Vedi altri risultati |