Learn More
Sartorius Filtri per siringa sterili Minisart™ NML
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
Marca: Sartorius 16555----------K
Descrizione
Provides fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units. Sartorius Minisart™ NML Syringe Filters, Sterile eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system.
Fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system. These labor saving units are used for a wide variety of applications: sample cleaning, particle removal, and sterile filtration.
- Handy and readily available
- Facile da utilizzare
- Qualità collaudata
- Prodotto economico
- Available in a wide array of different types
- 100% tested during manufacture
Specifica
Giallo | |
Syringe Filter | |
SFCA | |
1 to 200 mL | |
6.2 cm2 | |
0.15 mL | |
Luer-Lock femmina | |
50/Pk. | |
50°C | |
200 mL | |
28 mm |
Sì | |
Syringe | |
0.45μ m | |
Sterile | |
Preparation of aqueous liquids | |
Meta acrylate butadiene styrene polymerisate (MBS) | |
Luer Lock maschio | |
ETO-sterile | |
Filtro per siringa NML | |
200 x 130 x 100 mm |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.