Learn More
Potassium tert-butoxide, pure, 1.6-1.7M (20 wt.%) solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Marca: Thermo Scientific Acros 428798000
924.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Potassium tert-butoxide | |
865-47-4, 109-99-9 | |
Solution | |
C4H9KO | |
MFCD00012162 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
potassium;2-methylpropan-2-olate | |
23665647 | |
Pure | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
0.9290g/mL |
Pure, 1.7M (20 wt.%) solution in THF | |
Amber to Yellow | |
800 mL | |
(CH3)3COK | |
−21°C | |
Solubility in water: reacts with water | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.21 | |
112.21 | |
1.60 to 1.75M | |
0.929 |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
RUO – Research Use Only