Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA 100 bp GeneRuler, pronta all'uso 100-1000 bp
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific GeneRuler DNA Ladders offer a wide selection of size standard made with individual chromatography-purified fragments in the range of 10 bp to 48.5 kb.
Marca:  Thermo Scientific™ SM0243
89.06 EUR valido fino al 2025-09-30
Usa il codice promo "24358" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10328179
  • 102.00€ / 50µg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific GeneRuler DNA Ladders serve as precise molecular weight markers for the sizing and approximate quantification of double-stranded DNA fragments, accommodating a range from 10 bp up to 48.5 kb. The uniform intensity of the bands, coupled with distinct bright reference bands, facilitates accurate sizing and orientation during gel electrophoresis. Furthermore, the defined quantity of DNA within each band enables the approximate quantification of experimental DNA samples.
GeneRuler DNA ladders are provided in a convenient ready-to-use format incorporating 6X TriTrack DNA Loading Dye (contains Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, and Orange G). The three dye present in the buffer allow for easy tracking of DNA migration during electrophoresis.
Highlights
  • Wide selection of DNA ladders fitting a variety of experiments
  • Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes and quantities
  • Easy visualization—three-colored loading dye for easy tracking of DNA migration during electrophoresis
  • Ready-to-use: premixed with 6X MassRuler DNA Loading Dye for direct loading
  • Stable at room temperature for up to 24 months
Sustainability features
Ready-to-use GeneRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
100BP DNA Ladder
100 to 1000 bp
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
10
Yes
50 μg
Sustainable packaging
100 Applications
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.