Learn More
Corning™ Sistemi Costar™ HTS Transwell™-24
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10428761 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
0.4μ m
3 μm
N. per confezione:
1/Pk.
12/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro N. per confezione unitSize
10428761 3 μm 1/Pk. pezzi 2
10228861 0.4 μm 1/Pk. pezzi 2
10679321 0.4μ m 12/Pk. pezzi 12
10795902 3 μm 12/Pk. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10428761 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3398
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Run 24 automated, high-throughput drug transport studies at once. HTS Costar™ HTS Transwell™ 24-Well Permeable Support System is a microplate support system for an array of 24 wells with membrane inserts connected by a rigid, robotics-friendly tray that enables all 24 inserts to be handled as a single unit.
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running automated, high throughput drug transport (Caco-2 cells) cell toxicity studies or cell migration and invasion studies.
  • The HTS Transwell-24 permeable support has an array of 24 wells with membrane inserts connected by a rigid, robotics-friendly tray that enables all 24 Transwell supports to be handled as a single unit.
  • Cell growth area is 0.33 cm2/well.
  • Choice of either polyester (PET) membrane (0.4 μm pore size) or polycarbonate (PC) membrane (0.4 9m and 3.0 μm pore sizes)
  • Treated for optimal cell attachment
  • Individual pack has two HTS Transwell-24 units loaded into two open reservoir trays and two individually wrapped 24-well plates.
  • Bulk pack has 12 HTS Transwell-24 units loaded into 24-well plates only. Reservoirs may be purchased separately.
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Capacità (sistema metrico) 0.6 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 0.33 cm2
Materiale Polycarbonate
Sterilità Sterile
Tipo Cell Culture Insert System
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.6 mL
Conteggio pozzetti 24
Include 2 HTS Transwell-24 units loaded into two open reservoir trays and two individually wrapped 24 well plates
N. per custodia 2/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Dimensione del poro 3 μm
Membrana di supporto TC-treated polycarbonate
Diametro (sistema metrico) 6.5 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.